Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. 15138743
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Vist tekst:
Advarsel om farlige stoffer
Advarsel om ætsende stoffer
Advarselspiktogram for ætsende batterier
Radioaktive stoffer 7C III
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 15138743
Brand: Brady™ 227360
Tekniske data
Certificeringer/compliance Class 7: Radioactive material
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Mængde 250/Roll
Klæbende type Permanent Acrylic
Oversigt Laminated Polyester
Til brug med (applikation) Pipe markers and safety signs
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C-110 °C
Form Triangular
Sprog Global
Vist tekst Radioaktive stoffer 7C III
Produkttype Warning Sign
Farve Black on Yellow