Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. 10403194
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Vist tekst:
Advarsel om farlige stoffer
Advarsel om ætsende stoffer
Advarselspiktogram for ætsende batterier
Radioactive substances 7C III
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10403194
Brand: Brady™ 250264
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer PIC 321-TRI 100-B7541 (MÆRKET)
Materiale Polyester
Mængde 3/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Vist tekst Advarsel om farlige stoffer
Produkttype Advarselsskilt
Farve Sort på Gul