Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. 10376094
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Vist tekst:
Advarsel om farlige stoffer
Advarsel om ætsende stoffer
Advarselspiktogram for ætsende batterier
Radioaktive stoffer 7C III
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10376094
Brand: Brady™ 250231
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse
Alternativt varenummer PIC 310-TRI 100-B7541
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Vist tekst Advarselspiktogram for ætsende batterier
Produkttype Advarselsskilt
Farve Sort på Gul