Få mere at vide
Brady™ Advarselsmærkater i lamineret polyester
Artikelnummer. p-8617010
Vist tekst:
Advarsel om brandfarlige materialer
Advarselsskilte
Bredde (metrisk):
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12300160
Brand: Brady™ 829422
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar lamineret polyester advarselsmærkat til mærkning af rør og sikkerhedsskilte. Brady™ Advarselsmærkater i lamineret polyester kan monteres med en permanent akrylklæber.
  • Lamineret polyester.
  • Sort på gul for høj synlighed.
  • Permanent akrylklæber.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 22 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Vist tekst Advarsel om brandfarlige materialer
Produkttype Advarselssikkerhedsmærkater
Farve Sort på Gul