Få mere at vide
Brady™ Advarselsmærkater i lamineret polyester
Artikelnummer. 12300160 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
Advarsel om brandfarlige materialer
Advarselsskilte
Bredde (metrisk):
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12300160 Advarsel om brandfarlige materialer 20 mm 1 rulning
11808030 Advarselsskilte 25 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12300160 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 829422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 DKK
    597.63 DKK / 1 ruller
    Spare 44.37 DKK
    6% Slukket
På lager
Holdbar lamineret polyester advarselsmærkat til mærkning af rør og sikkerhedsskilte. Brady™ Advarselsmærkater i lamineret polyester kan monteres med en permanent akrylklæber.
  • Lamineret polyester.
  • Sort på gul for høj synlighed.
  • Permanent akrylklæber.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 22 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Vist tekst Advarsel om brandfarlige materialer
Produkttype Advarselssikkerhedsmærkater
Farve Sort på Gul