Få mere at vide
Brady™ Advarselsmærkater i lamineret polyester
Vist tekst:
Advarsel om brandfarlige materialer
Advarselsskilte
Bredde (metrisk):
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Description
- Lamineret polyester.
- Sort på gul for høj synlighed.
- Permanent akrylklæber.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse |
| Alternativt varenummer | PIC W001-Tri 025-PE-ROLL/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 22 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Show More |