Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | ADR 3A-297 *297-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Vis mere |