Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Skilte og tags
- Fysiske faretegn
- Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Artikelnummer. 11790993 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på grøn
Klar
Sort på Grøn
Sort på Gul
Sort på hvidt
Sort på rød
Sort på hvid
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer og artikler 9
Farligt stof 9
Giftige og skadelige stoffer 6.1
Giftigt stof 6
Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Infektiøst stof 6
Korrosivt stof 8
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1
Ætsende stof 8
Mængde:
1 hv.
1 stk.
250,-/rulle
250/Roll
3/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (metrisk) | Farve | Vist tekst | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11790993 | 200 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 1 stk. | Hver |
| 10725505 | 100 mm | Sort på Grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 10254844 | 200 mm | Sort på Grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11754884 | 297 mm | Sort på Grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11740953 | 297 mm | Sort på rød | Organisk peroxid 5.2 | 1 stk. | Hver |
| 10090284 | 100 mm | Sort på hvidt | Ætsende stof 8 | 1 stk. | Hver |
| 10102414 | 100 mm | Sort på hvidt | Diverse farlige stoffer og artikler 9 | 1 stk. | Hver |
| 10224894 | 100 mm | Sort på hvidt | Giftige og skadelige stoffer 6.1 | 1 stk. | Hver |
| 11780993 | 100 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 1 stk. | Hver |
| 11731003 | 100 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 10162454 | 200 mm | Sort på hvidt | Ætsende stof 8 | 1 stk. | Hver |
| 10305964 | 200 mm | Sort på hvidt | Diverse farlige stoffer og artikler 9 | 1 stk. | Hver |
| 10575884 | 200 mm | Sort på hvidt | Giftige og skadelige stoffer 6.1 | 1 stk. | Hver |
| 11734894 | 297 mm | Sort på hvidt | Diverse farlige stoffer og artikler 9 | 1 stk. | Hver |
| 11724894 | 297 mm | Sort på hvid | Korrosivt stof 8 | 1 hv. | Hver |
| 11711003 | 297 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 1 stk. | Hver |
| 10204514 | 100 mm | Sort på Gul | Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 | 1 stk. | Hver |
| 10420884 | 200 mm | Sort på Gul | Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 | 1 stk. | Hver |
| 10401844 | 100 mm | Sort på Gul | Advarsel om giftige stoffer | 3/pakke | - |
| 11704894 | 297 mm | Sort på Gul | Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 | 1 stk. | Hver |
| 11700234 | 100 mm | Klar | Farligt stof 9 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11790224 | 100 mm | Klar | Ætsende stof 8 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11780224 | 100 mm | Klar | Infektiøst stof 6 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11770224 | 100 mm | Klar | Giftigt stof 6 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11700214 | 100 mm | Hvid på grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11720214 | 297 mm | Hvid på grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11750244 | 100 mm | Hvid på grøn | Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2 | 250/Roll | 1 rulning |
| 11710214 | 200 mm | Hvid på grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11790993
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
813600
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
47.60 DKK
44.43 DKK / Pakke med 1
Spare 3.17 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | ADR EHS-200 *200-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 110 °C |
| Form | Rhomboid |
| Vist tekst | Miljøfarlige stoffer |
| Produkttype | Transportskilt |
| Farve | Sort på hvidt |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?