Få mere at vide
Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Artikelnummer. 11740953
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på grøn
Klar
Sort på Grøn
Sort på Gul
Sort på hvidt
Sort på rød
Sort på hvid
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer og artikler 9
Farligt stof 9
Giftige og skadelige stoffer 6.1
Giftigt stof 6
Ikke-brandbar, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Infektiøst stof 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1
Ætsende stof 8
Mængde:
1 stk.
250,-/rulle
250/rulle
3/pakke
missing translation for 'unitSize'
1 rulning
Hver
Product Code. 11740953
missing translation for 'mfr': Brady™ 810937
Only null left
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer ADR 5,2 BF-297 *297-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Vist tekst Organisk peroxid 5.2
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på rød