Få mere at vide
Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Artikelnummer. 11724894
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på grøn
Klar
Sort på Grøn
Sort på Gul
Sort på hvidt
Sort på rød
Sort på hvid
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer og artikler 9
Farligt stof 9
Giftige og skadelige stoffer 6.1
Giftigt stof 6
Ikke-brandbar, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Infektiøst stof 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1
Ætsende stof 8
Mængde:
1 stk.
250,-/rulle
250/rulle
3/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 11724894
Brand: Brady™ 257584
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent Acrylic
Oversigt Laminated Polyester
Til brug med (applikation) Pipe markers and safety signs
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to 110°C
Form Diamond
Vist tekst Ætsende stof 8
Produkttype Transport Sign
Farve Sort på hvid