Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Skilte og tags
- Fysiske faretegn
- Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Artikelnummer. 11720214 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på grøn
Klar
Sort på Grøn
Sort på Gul
Sort på hvidt
Sort på rød
Sort på hvid
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer og artikler 9
Farligt stof 9
Giftige og skadelige stoffer 6.1
Giftigt stof 6
Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Infektiøst stof 6
Korrosivt stof 8
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1
Ætsende stof 8
Mængde:
1 hv.
1 stk.
250,-/rulle
250/Roll
3/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (metrisk) | Farve | Vist tekst | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11720214 | 297 mm | Hvid på grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 10725505 | 100 mm | Sort på Grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 10254844 | 200 mm | Sort på Grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11754884 | 297 mm | Sort på Grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11740953 | 297 mm | Sort på rød | Organisk peroxid 5.2 | 1 stk. | Hver |
| 10090284 | 100 mm | Sort på hvidt | Ætsende stof 8 | 1 stk. | Hver |
| 10102414 | 100 mm | Sort på hvidt | Diverse farlige stoffer og artikler 9 | 1 stk. | Hver |
| 10224894 | 100 mm | Sort på hvidt | Giftige og skadelige stoffer 6.1 | 1 stk. | Hver |
| 11780993 | 100 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 1 stk. | Hver |
| 11731003 | 100 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 10162454 | 200 mm | Sort på hvidt | Ætsende stof 8 | 1 stk. | Hver |
| 10305964 | 200 mm | Sort på hvidt | Diverse farlige stoffer og artikler 9 | 1 stk. | Hver |
| 10575884 | 200 mm | Sort på hvidt | Giftige og skadelige stoffer 6.1 | 1 stk. | Hver |
| 11790993 | 200 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 1 stk. | Hver |
| 11734894 | 297 mm | Sort på hvidt | Diverse farlige stoffer og artikler 9 | 1 stk. | Hver |
| 11724894 | 297 mm | Sort på hvid | Korrosivt stof 8 | 1 hv. | Hver |
| 11711003 | 297 mm | Sort på hvidt | Miljøfarlige stoffer | 1 stk. | Hver |
| 10204514 | 100 mm | Sort på Gul | Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 | 1 stk. | Hver |
| 10420884 | 200 mm | Sort på Gul | Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 | 1 stk. | Hver |
| 10401844 | 100 mm | Sort på Gul | Advarsel om giftige stoffer | 3/pakke | - |
| 11704894 | 297 mm | Sort på Gul | Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 | 1 stk. | Hver |
| 11700234 | 100 mm | Klar | Farligt stof 9 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11790224 | 100 mm | Klar | Ætsende stof 8 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11780224 | 100 mm | Klar | Infektiøst stof 6 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11770224 | 100 mm | Klar | Giftigt stof 6 | 250,-/rulle | 1 rulning |
| 11700214 | 100 mm | Hvid på grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
| 11750244 | 100 mm | Hvid på grøn | Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2 | 250/Roll | 1 rulning |
| 11710214 | 200 mm | Hvid på grøn | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 | 1 stk. | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11720214
Supplier
Brady™
Supplier No.
223563
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
96.15 DKK
89.79 DKK / Pakke med 1
Spare 6.36 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse |
| Alternativt varenummer | ADR 2.2A-297 *297-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Bredde (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Vist tekst | Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 |
| Produkttype | Transportskilt |
| Farve | Hvid på grøn |
| Show More Show Less |