Få mere at vide
Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Artikelnummer. 10725505
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på grøn
Klar
Sort på Grøn
Sort på Gul
Sort på hvidt
Sort på rød
Sort på hvid
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer og artikler 9
Farligt stof 9
Giftige og skadelige stoffer 6.1
Giftigt stof 6
Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Infektiøst stof 6
Korrosivt stof 8
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1
Ætsende stof 8
Mængde:
1 hv.
1 stk.
250,-/rulle
250/Roll
3/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Farve Vist tekst Mængde unitSize
10725505 100 mm Sort på Grøn Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 1 stk. Hver
10254844 200 mm Sort på Grøn Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 1 stk. Hver
11754884 297 mm Sort på Grøn Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 1 stk. Hver
11740953 297 mm Sort på rød Organisk peroxid 5.2 1 stk. Hver
10090284 100 mm Sort på hvidt Ætsende stof 8 1 stk. Hver
10102414 100 mm Sort på hvidt Diverse farlige stoffer og artikler 9 1 stk. Hver
10224894 100 mm Sort på hvidt Giftige og skadelige stoffer 6.1 1 stk. Hver
11780993 100 mm Sort på hvidt Miljøfarlige stoffer 1 stk. Hver
11731003 100 mm Sort på hvidt Miljøfarlige stoffer 250,-/rulle 1 rulning
10162454 200 mm Sort på hvidt Ætsende stof 8 1 stk. Hver
10305964 200 mm Sort på hvidt Diverse farlige stoffer og artikler 9 1 stk. Hver
10575884 200 mm Sort på hvidt Giftige og skadelige stoffer 6.1 1 stk. Hver
11790993 200 mm Sort på hvidt Miljøfarlige stoffer 1 stk. Hver
11734894 297 mm Sort på hvidt Diverse farlige stoffer og artikler 9 1 stk. Hver
11724894 297 mm Sort på hvid Korrosivt stof 8 1 hv. Hver
11711003 297 mm Sort på hvidt Miljøfarlige stoffer 1 stk. Hver
10204514 100 mm Sort på Gul Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 1 stk. Hver
10420884 200 mm Sort på Gul Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 1 stk. Hver
10401844 100 mm Sort på Gul Advarsel om giftige stoffer 3/pakke -
11704894 297 mm Sort på Gul Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1 1 stk. Hver
11700234 100 mm Klar Farligt stof 9 250,-/rulle 1 rulning
11790224 100 mm Klar Ætsende stof 8 250,-/rulle 1 rulning
11780224 100 mm Klar Infektiøst stof 6 250,-/rulle 1 rulning
11770224 100 mm Klar Giftigt stof 6 250,-/rulle 1 rulning
11700214 100 mm Hvid på grøn Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 1 stk. Hver
11720214 297 mm Hvid på grøn Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 1 stk. Hver
11750244 100 mm Hvid på grøn Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2 250/Roll 1 rulning
11710214 200 mm Hvid på grøn Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 10725505 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 257502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00 DKK
    31.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.27 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse
Alternativt varenummer ADR 2.2B-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rhomboid
Vist tekst Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på Grøn