Få mere at vide
Brady™ Transportskilt i lamineret polyester
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på grøn
Klar
Sort på Grøn
Sort på Gul
Sort på hvidt
Sort på rød
Sort på hvid
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer og artikler 9
Farligt stof 9
Giftige og skadelige stoffer 6.1
Giftigt stof 6
Ikke-brandbar, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Infektiøst stof 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5.1
Ætsende stof 8
Mængde:
1 stk.
250,-/rulle
250/rulle
3/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | ADR 6,1-100 *100-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Vis mere |