Få mere at vide
Brady™ Laminerede polyesterklistermærker til transport af smitsomme stoffer
Artikelnummer. 11744884
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredde (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11744884
Brand: Brady™ 257536
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 6,2-297 *297-B7541
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 297,00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Rhomboid
Vist tekst 6
Farve Sort på hvidt