Få mere at vide
Brady™ Klistermærker i lamineret polyester
Artikelnummer. 11790254 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid på rød
Sort på rød
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Mængde:
1 stk.
250,-/rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11790254 Sort på rød 100 mm 250,-/rulle 1 rulning
11760254 Sort på rød 100 mm 1 stk. Hver
11770254 Sort på rød 200 mm 1 stk. Hver
11720264 Hvid på rød 100 mm 1 stk. Hver
11780254 Sort på rød 297 mm 1 stk. Hver
11750264 Hvid på rød 100 mm 250,-/rulle 1 rulning
11730264 Hvid på rød 200 mm 1 stk. Hver
11740264 Hvid på rød 297 mm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11790254 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 227590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2846.57 DKK / 1 ruller
    Spare 208.43 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR 2.1ARL-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250,-/rulle
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rhomboid
Vist tekst Brandfarlige gasser 2
Produkttype Transportmærke for farligt gods
Farve Sort på rød