Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyesterskilt: vandtågeapplikator - ISO 7010
Artikelnummer. 15674197
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15674197 200 mm 200 mm Hver
15654197 100 mm 100 mm Hver
15664197 148 mm 148 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15674197 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 135957
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer F/F011/NT-SA-200X200/1-B
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød