Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyesterskilt: vandtågeapplikator - ISO 7010
Artikelnummer. 15654197
Bredde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 15654197
Brand: Brady™ 135955
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer F/F011/NT-SA-100X100/1-B
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød