Få mere at vide
Brady™ Sikkerhedsskilte i lamineret polyester
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC E001-200x200-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Indendørs & Udendørs |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Vis mere |