Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsbevidsthedsskilte
Artikelnummer. 15634737
Skift visning
Materiale:
Polyester
Polypropylen
Vist tekst:
Øjenskyllestation
Førstehjælp
FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Læge
Nødtelefon
Nødudgang (højre)
Physician (læge)
Sikkerhedsbruser
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 7
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Vist tekst unitSize
15634737 Polyester FORSIGTIG Varm overflade-piktogram Pakke med 7
15103299 Polyester Nødudgang (højre) Hver
15314856 Polyester Nødtelefon Hver
15374846 Polyester Physician (læge) Hver
15384846 Polypropylen Læge Hver
15354846 Polyester Førstehjælp Hver
15364846 Polypropylen Førstehjælp Hver
15394846 Polyester Øjenskyllestation Hver
15304856 Polypropylen Øjenskyllestation Hver
15334856 Polyester Sikkerhedsbruser Hver
15344856 Polypropylen Sikkerhedsbruser Hver
15324856 Polypropylen Nødtelefon Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15634737 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828833
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælp med at sikre sikkerhed på arbejdspladsen og maksimer produktiviteten med disse sikkerhedsskilte. Brady™ ISO Sikkerhedsbevidsthedsskilte fås i mange forskellige størrelser. Standardiserede billeder mindsker risikoen for misforståelser.
  • ISO 7010 kompatibel
  • Indendørs/udendørs skilt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W017- Tri 050-PE-SHEET/7
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 7/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Vist tekst FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Sort på Gul