Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsbevidsthedsskilte
Beskrivelse
- ISO 7010 kompatibel
- Indendørs/udendørs skilt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC E011-250x250-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Vis mere |