Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsbevidsthedsskilte
Materiale:
Polyester
Polypropylen
Vist tekst:
Øjenskyllestation
Doctor
Førstehjælp
FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Læge
Nødtelefon
Nødudgang (højre)
Sikkerhedsbruser
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 7
Beskrivelse
- ISO 7010 kompatibel
- Indendørs/udendørs skilt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC E011-250x250-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Tykkelse | 1.501 mm |
| Bredde (metrisk) | 250 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Vis mere |