Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester rød og hvid advarselspaneler
Artikelnummer. 11736855
Skift visning
Farve:
Rød på hvid
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Farve unitSize
11736855 Rød på hvid 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11736855 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 255322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    604.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.90 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse selvklæbende advarselspaneler er designet til at give tidlig advarsel om lastbiler, læsseplatforme, stolper og gaffeltrucks. De kan bruges overalt, hvor der er potentielle farer for arbejdsstyrken.
  • Designet til at give tidlig advarsel om lastbiler, læsseplatforme, stolper og gaffeltrucks.
  • Kan bruges overalt, hvor der er potentielle farer for arbejdsstyrken.
Tekniske data
Alternativt varenummer WP- 11X16 RD/WH
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Oversigt Advarselspaneler - Rød/Hvid
Slutte Glans
Til brug med (applikation) Anlægsidentifikation
Højde (engelsk) 11,26 tommer.
Højde (metrisk) 286 mm
Emballagemængde 10 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (engelsk) 16,85 tommer.
Bredde (metrisk) 428 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Rød på hvid
Materiale Polyester
Type Warning Panels