Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester strålingstransportskilt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse: ADR 7A |
| Alternativt varenummer | ADR 7ARL I-100 *100-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 250,-/rulle |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Vis mere |