Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester strålingstransportskilt
Materiale:
Plast
Polyester
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Vist tekst:
Radioactive II Indhold: Aktivitet: Transportindeks 7
Radioactive substances
Radioaktiv 7A I
Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer 7B II
Radioaktive stoffer 7C III
Radioaktivt I Indhold: Aktivitet: 7
Radioaktivt III Indhold: Aktivitet: Transportindeks 7
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse 7: Radioaktivt materiale |
| Alternativt varenummer | ADR 7DA-200 *200-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester strålingstransportskilt >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion