Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester emballageetiketter
Artikelnummer. p-8004157
Højde (metrisk):
74 mm
148 mm
Vis tekst:
Håndter med forsigtighed eller ikke hurtig
Hold tør
Top
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10795685
Brand: Brady™ 257533
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laminerede polyester emballageetiketter er lavet af overfladetrykt hvid polyesterfilm med en permanent, akrylbaseret, trykfølsom klæbestof og overlamineret med en klar polyesterfilm.
  • B-7541 bruges til rørmarkører og sikkerhedsskilte.
  • B-7541 giver fremragende vedhæftning til overflader med lav overfladeenergi, såsom polypropylen og ABS, samt på de fleste pulverlakeringer.
  • Standard blækfarver er sort, rød (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), blå (RAL5005-GL) og grøn (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Oversigt Emballageetiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid på rød
Vise Consignment
Slutte Glans
Format Kort
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Vis tekst Håndter med forsigtighed eller ikke hurtig
Til brug med (applikation) Anlægsidentifikation
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1 skilt/kort
Mængde 1 stk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 210 x 148 mm
Længde (engelsk) 8,27 tommer.
Længde (metrisk) 210 mm
Bredde (engelsk) 5,83 tommer.
Bredde (metrisk) 148 mm
Højde (engelsk) 8.27 in.
Højde (metrisk) 74 mm
Alternativt varenummer PIC 012-148\* 210-B7541