Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester emballageetiketter
Højde (metrisk):
74 mm
148 mm
Vis tekst:
Håndter med forsigtighed eller ikke hurtig
Hold tør
Top
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- B-7541 bruges til rørmarkører og sikkerhedsskilte.
- B-7541 giver fremragende vedhæftning til overflader med lav overfladeenergi, såsom polypropylen og ABS, samt på de fleste pulverlakeringer.
- Standard blækfarver er sort, rød (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), blå (RAL5005-GL) og grøn (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Emballageetiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Sort på hvidt |
| Vise | Consignment |
| Slutte | Glans |
| Format | Kort |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |