Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester ikke drikkevand sikkerhedsskilt
Artikelnummer. 13274359 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Lamineret polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13274359 Lamineret polyester Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 13274359 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 822441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10 DKK
    35.57 DKK / Pakke med 2
    Spare 2.53 DKK
    6% Slukket
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P005-Dia 050-PE-SHEET/2
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Mængde 2/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs & Udendørs
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Rund
Sprog Global
Farve Rød