Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester monteret anti-skrid tape
Artikelnummer. 11711665
Farve:
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11711665
Brand: Brady™ 078198
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lamineret polyester monteret anti-skrid (anti-slip) tape hjælper med at forhindre at glide og falde på våde eller glatte gulve.
  • Den robuste polyestertape er klæbende bagpå og belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn.
  • Anti-Skid tape klæber permanent til rene, tørre gulve, tåler fedt og olie og fungerer indendørs eller udendørs.
  • Anti-Skid tape fås i en række forskellige farver og størrelser, der passer til alle dine gulvmarkeringsbehov.
Tekniske data
Alternativt varenummer LYST ANTI-SLIP TAPE RØD 50MMX18M
Oversigt Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Rød
Dimensioner (L x B) 18 m x 50 mm
Til brug med (applikation) Træk på trapper, glatte gulve og markering af udgangsveje
Længde (engelsk) 59.1 ft.
Længde (metrisk) 18 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse 0.162 mm
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Rød
Materiale Polyester
Type Anti-skid Tape