Få mere at vide
Brady™ Påbudsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. p-8001108
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Vist tekst:
Brug beskyttelseshætte
Brug hovedbeskyttelsessikkerhed
Brug overtrækssko
Bær beskyttelsesfodtøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10274794
Brand: Brady™ 250103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Obligatoriske skilte for at hjælpe med personlig sikkerhed
Skilt, obligatorisk - Hårhætte påkrævet
  • Overholder NF X 08-003-1 og 08-003-3 NX og EU-direktiv 92/58/EEC
  • Modstandsdygtig over for kemikalier; vand; UV-lys; ridser/slid og temperaturer op til 120 °C
  • Diameter 100 mm
  • Blå eller hvid
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU-direktiv 2002/95/EF
Alternativt varenummer PIC 251-DIA 200-B7541 (MÆRKET)
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Diameter (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Tykkelse 0.024 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rund
Vist tekst Brug hovedbeskyttelsessikkerhed
Produkttype Obligatorisk tegn
Farve Hvid på blå