Få mere at vide
Brady™ Påbudsskilte i lamineret polyester
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Vist tekst:
Brug beskyttelseshætte
Brug hovedbeskyttelsessikkerhed
Brug overtrækssko
Bær beskyttelsesfodtøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 280-DIA 315-B7541 |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Diameter (metrisk) | 310 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Form | Rund |
| Vist tekst | Bær beskyttelsesfodtøj |
| Vis mere |