Få mere at vide
Brady™ Påbudsskilte i lamineret polyester
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Vist tekst:
Brug beskyttelseshætte
Brug hovedbeskyttelsessikkerhed
Brug overtrækssko
Bær beskyttelsesfodtøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Skilt, obligatorisk - Hårhætte påkrævet
- Overholder NF X 08-003-1 og 08-003-3 NX og EU-direktiv 92/58/EEC
- Modstandsdygtig over for kemikalier; vand; UV-lys; ridser/slid og temperaturer op til 120 °C
- Diameter 100 mm
- Blå eller hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 269-DIA 200-B7541 (MÆRKET) |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Form | Rund |
| Vist tekst | Brug beskyttelseshætte |
| Vis mere |