Få mere at vide
Brady™ Påbudsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. 10204564
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
310 mm
Vist tekst:
Brug beskyttelseshætte
Brug hovedbeskyttelsessikkerhed
Brug overtrækssko
Bær beskyttelsesfodtøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10204564
Brand: Brady™ 250137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Obligatoriske skilte for at hjælpe med personlig sikkerhed
Skilt, obligatorisk - Hårhætte påkrævet
  • Overholder NF X 08-003-1 og 08-003-3 NX og EU-direktiv 92/58/EEC
  • Modstandsdygtig over for kemikalier; vand; UV-lys; ridser/slid og temperaturer op til 120 °C
  • Diameter 100 mm
  • Blå eller hvid
Spécification
Alternativt varenummer PIC 269-DIA 100-B7541
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Diameter (metrisk) 100 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Tykkelse 0.024 mm
Form Rund
Vist tekst Brug beskyttelseshætte
Produkttype Obligatorisk tegn
Farve Hvid på blå
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis