Få mere at vide
Brady™ Laminerede polyestermærker
Artikelnummer. 11795563 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Sort på gråt
Højde (metrisk) tegn:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) tegn Pakningsstørrelse
11795563 Hvid på lilla 13 mm 1 rulning
11785563 Sort på gråt 13 mm 1 rulning
11765563 Hvid på grøn 13 mm 1 rulning
11745583 Sort på gråt 8 mm 1 rulning
11725583 Hvid på grøn 8 mm 1 rulning
11755583 Hvid på lilla 8 mm 1 rulning
11745563 Hvid på rød 13 mm 1 rulning
11705583 Hvid på rød 8 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11795563 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 273514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 DKK
    2428.24 DKK / 1 ruller
    Spare 176.76 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Laminerede polyesteretiketter har en overfladetrykt hvid polyesterfilm med en permanent, akrylbaseret, trykfølsom klæbemiddel og overlamineret med en klar polyesterfilm.
  • Anvendes til rørmarkører og sikkerhedsskilte.
  • B-7541 giver fremragende vedhæftning til overflader med lav overfladeenergi, såsom polypropylen og ABS, samt på de fleste pulverlakeringer.
  • Standard blækfarver er sort, rød (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), blå (RAL5005-GL) og grøn (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid på lilla
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Syre
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Sprog fransk
nr. pr. pakke 220 Mærker/Rul
Mængde 220 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 100 mm
Dimensioner (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 5,91 tommer.
Højde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) tegn 13 mm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 70 mm
Alternativt varenummer PMF-ACIDE-PR4-RLL090