Få mere at vide
Brady™ Laminerede polyestermærker
Artikelnummer. 11745583
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Sort på gråt
Højde (metrisk) tegn:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11745583
Brand: Brady™ 273437
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laminerede polyesteretiketter har en overfladetrykt hvid polyesterfilm med en permanent, akrylbaseret, trykfølsom klæbemiddel og overlamineret med en klar polyesterfilm.
  • Anvendes til rørmarkører og sikkerhedsskilte.
  • B-7541 giver fremragende vedhæftning til overflader med lav overfladeenergi, såsom polypropylen og ABS, samt på de fleste pulverlakeringer.
  • Standard blækfarver er sort, rød (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), blå (RAL5005-GL) og grøn (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Oversigt Rørmarkører - Vapeur
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort på gråt
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Vapeur
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Sprog fransk
nr. pr. pakke 505 Mærker/Rul
Mængde 505 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 100 mm
Dimensioner (L x B x H) 33 m x 100 mm x 60 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 2,36
Højde (metrisk) 60 mm
Højde (metrisk) tegn 8 mm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 70 mm
Alternativt varenummer PMF-VAPEUR-GY3-RLL090