Få mere at vide
Brady™ Laminerede polyestermærker
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Sort på gråt
Højde (metrisk) tegn:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Anvendes til rørmarkører og sikkerhedsskilte.
- B-7541 giver fremragende vedhæftning til overflader med lav overfladeenergi, såsom polypropylen og ABS, samt på de fleste pulverlakeringer.
- Standard blækfarver er sort, rød (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), blå (RAL5005-GL) og grøn (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pipe Markers - Eau incendie |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid på rød |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Rørmarkør |
| Vis tekst | Eau incendie |
| Til brug med (applikation) | Rør- og ventilmærkning |
| Sprog | fransk |
| Vis mere |