Få mere at vide
Brady™ Laminerede polyestermærker
Artikelnummer. 11725583
Farve:
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Sort på gråt
Højde (metrisk) tegn:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11725583
Brand: Brady™ 272493
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laminerede polyesteretiketter har en overfladetrykt hvid polyesterfilm med en permanent, akrylbaseret, trykfølsom klæbemiddel og overlamineret med en klar polyesterfilm.
  • Anvendes til rørmarkører og sikkerhedsskilte.
  • B-7541 giver fremragende vedhæftning til overflader med lav overfladeenergi, såsom polypropylen og ABS, samt på de fleste pulverlakeringer.
  • Standard blækfarver er sort, rød (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), blå (RAL5005-GL) og grøn (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Oversigt Rørmarkører - Eau
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid på grøn
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Eau
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Sprog fransk
nr. pr. pakke 505 Mærker/Rul
Mængde 505 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 100 mm
Dimensioner (L x B x H) 33 m x 100 mm x 60 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 2,36
Højde (metrisk) 60 mm
Højde (metrisk) tegn 8 mm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 70 mm
Alternativt varenummer PMF-EAU-GR3-RLL090
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt