Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Bær sikkerhedsfodtøj
Artikelnummer. 15604477
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15604477 50 mm Pakke med 2
15614477 100 mm Hver
15376388 200 mm Hver
15624477 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15604477 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 819014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10 DKK
    35.57 DKK / Pakke med 2
    Spare 2.53 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M008-Dia 050-PE-SHEET/2
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 2/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Diameter (metrisk) 50 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå