Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Bær beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15614487 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15614487 200 mm Hver
15604487 50 mm Pakke med 2
15366827 100 mm Hver
15624487 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15614487 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 819166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.05 DKK
    29.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.18 DKK
    6% Slukket
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M009-Dia 200-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Diameter (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå