Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Bær øjenværn
Artikelnummer. 15356827 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15356827 100 mm Hver
15614457 50 mm Pakke med 2
15316388 200 mm Hver
15624457 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15356827 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 818420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.95 DKK
    23.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.67 DKK
    6% Slukket
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M004-Dia 100-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå