Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand: Brady™ 826763
73.71 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Specifications
ISO 7010 | |
Glans | |
3/Pk. | |
Indendørs og udendørs | |
0.099 mm | |
-40 °C til 110 °C | |
Global |
PIC W003-Tri 100-PE-SHEET/3 | |
Polyester | |
Permanent akryl | |
87 mm | |
100 mm | |
Trekantet | |
Sort på Gul |
Product Content Correction
Product Title
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling > W x H: 100 x 87 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction