Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Ikke-ioniserende stråling
Artikelnummer. 15664687
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 7
Artikelnummer. 15664687
Brand: Brady™ 827057
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010:2011
Alternativt varenummer PIC W005- Tri 050-PE-SHEET/7
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 7/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 43 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul