Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Varm overflade
Artikelnummer. 15396827 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15396827 100 mm 87 mm Pakke med 3
15644737 200 mm 173 mm Hver
15654737 315 mm 273 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15396827 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.65 DKK
    66.89 DKK / Pakke med 3
    Spare 4.76 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W017-Tri 100-PE-SHEET/3
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 3/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 87 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul