Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Gaffeltrucks og andre industrikøretøjer
Artikelnummer. 15664727
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15664727 315 mm 273 mm Hver
15634727 50 mm 43 mm Pakke med 7
15644727 100 mm 87 mm Pakke med 3
15654727 200 mm 173 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15664727 Supplier Brady™ Supplier No. 828393
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W014-Tri 315-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 273 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul