Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Knusning af hænder
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 7
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010:2011 |
| Alternativt varenummer | PIC W024- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 7/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |