Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Knusning af hænder
Artikelnummer. 15614757
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15614757 50 mm 43 mm Pakke med 7
15624757 100 mm 87 mm Pakke med 3
15634757 200 mm 173 mm Hver
15644757 315 mm 273 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15614757 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 829869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90 DKK
    42.83 DKK / Pakke med 7
    Spare 3.07 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010:2011
Alternativt varenummer PIC W024- Tri 050-PE-SHEET/7
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 7/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 43 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul