Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Ætsende stof
Artikelnummer. 15313927 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
Højde (metrisk):
43 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 7
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15313927 50 mm 43 mm Pakke med 7
1 options
Artikelnummer. 15313927 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 829721
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010:2011
Alternativt varenummer PIC W023- Tri 050-PE-SHEET/7
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 7/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 43 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul