Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel: Biologisk fare
Artikelnummer. 15664707
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
3/pakke
7/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Pakke med 3
Pakke med 7
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Mængde unitSize
15664707 315 mm 273 mm 1 stk. Hver
15654707 50 mm 43 mm 7/pakke Pakke med 7
15548471 100 mm 87 mm 3/pakke Pakke med 3
15342759 100 mm 87 mm 250/pakke 1 rulning
15367667 200 mm 173 mm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15664707 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 827653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.95 DKK
    47.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.36 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W009-Tri 315-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 273 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul