Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Sikkerhedsbruser
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC E012-100x100-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?