Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen Artikelnummer.: 15684637
Forventet forsendelse: 17-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05 DKK
    58.20 DKK / Hver
    Spare 0.85 DKK
    1% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen
Artikelnummer. 15684637
315 mm, Hver
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15684637
Brand: Brady™ 824233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05 DKK
    58.20 DKK / Hver
    Spare 0.85 DKK
    1% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P019-Dia 315-PE-CRD/1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Diameter (metrisk) 315 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort på hvidt
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen >