Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC P019-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 2/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 110 °C |
| Vis mere |